Learn More
ROBU VitraPOR™ Tubo de distribución de gases, tipo B
Click to view available options
Tamaño de poro:
0
1
2
3
4
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Para la dispersión fina de gases en líquidos
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3) |
| Tipo | Tipo B |
| Tamaño de poro | 0 |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 22 mm |