Learn More
OHAUS™ Soporte de pared para probetas de gas
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Incluye:
Asegure el mensaje de la probeta en la correa
Correa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de pared |
| Material | Aluminio fundido |
| Incluye | Correa |
| Para utilizar con (aplicación) | Soportes para probetas de gas |
| Descripción | Abrazadera, soporte, 715 pared, CLR-715 |
| Altura (métrico) | 118,000 mm |
| Altura (imperial) | 4,63 in |
| Longitud (imperial) | 1,88 in |
| Longitud (métrico) | 48 mm |
| Anchura (imperial) | 8,10 in |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction