Learn More
Descrizione
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Specifica
Specifica
| Tipo | Soporte de pared |
| Material | Aluminio fundido |
| Incluye | Correa |
| Para utilizar con (aplicación) | Soportes para probetas de gas |
| Descripción | Abrazadera, soporte, 715 pared, CLR-715 |
| Altura (métrico) | 118,000 mm |
| Altura (imperial) | 4,63 in |
| Longitud (imperial) | 1,88 in |
| Longitud (métrico) | 48 mm |
| Anchura (imperial) | 8,10 in |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?