Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de sobremesa |
| Material | Aluminio fundido |
| Incluye | Asegure el mensaje de la probeta en la correa |
| Para utilizar con (aplicación) | Soportes para probetas de gas |
| Descripción | Abrazadera, soporte, cadena 716M, CLR-716M |
| Altura (métrico) | 165,000 mm |
| Altura (imperial) | 6,50 in |
| Longitud (imperial) | 3,25 in |
| Longitud (métrico) | 83 mm |
| Anchura (imperial) | 5,25 in |
| Mostrar más |