Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para cromatografía de gases
Código de producto. 15284603 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Cobre
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,02 in
0,03 in
0,04 in
1,65 mm (0,065 pulg)
0,085 in
0,19 in
0,21 in
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 8 pulg)
1/16 pulg
1/4 pulg
3,175 mm (0,125 pulg)
Descripción:
15,24 m (50 pies) de longitud
25 ft de longitud
25 pies de longitud
50 pies de longitud
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Descripción unitSize
15284603 Acero inoxidable 0,03 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15244603 Cobre 1,65 mm (0,065 pulg) 3,175 mm (0,125 pulg) 15,24 m (50 pies) de longitud cada uno
15254603 Cobre 0,19 in 1/4 pulg 50 pies de longitud cada uno
15264603 Acero inoxidable 0,01 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15274603 Acero inoxidable 0,02 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15294603 Acero inoxidable 0,04 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15204613 Acero inoxidable 0,085 in 1,9 cm (1 x 8 pulg) 25 ft de longitud cada uno
15214613 Acero inoxidable 0,21 in 1/4 pulg 25 pies de longitud cada uno
8 options
Código de producto. 15284603
Marca: Thermo Scientific™ 60181636
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Encuentre los tubos de cobre y acero inoxidable en una variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Encuentre tubos de cromatografía de gases Thermo Scientific™ de cobre y acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Gas Chromatography Tubing
Material Acero inoxidable
Descripción 25 pies de longitud
Diámetro interior (imperial) 0,03 in
Diámetro exterior (imperial) 1/16 pulg
Para utilizar con (equipo) Gas Chromatography Systems
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.