Descripción
Encuentre tubos de cromatografía de gases Thermo Scientific™ de cobre y acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gas Chromatography Tubing |
| Material | Cobre |
| Descripción | 50 pies de longitud |
| Diámetro interior (imperial) | 0,19 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg |
| Para utilizar con (equipo) | Gas Chromatography Systems |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.