Descripción
Encuentre tubos de cromatografía de gases Thermo Scientific™ de cobre y acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos para cromatografía de gases |
| Material | Acero inoxidable |
| Descripción | 25 ft de longitud |
| Diámetro interior (imperial) | 0,085 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 pulg) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de cromatografía de gases |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.