Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto de SilFlow de 3 puertos para cromatografía de gases
Código de producto. 15207518 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Empalme
Herramienta FingerTite
Tuercas SilFlow
Para utilizar con (equipo):
Dispositivo SilFlow de 3 puertos
para usar con columnas de DE 0,36 mm (DI 0,25 mm)
para usar con columnas de DE 0,45 mm (DI 0,32 mm)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15207518
Marca: Thermo Scientific™ 60201401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cambie su columna de GC en GC-MS sin tener que ventilar.
Mantenga la fiabilidad con piezas de repuesto SilFlow de 3 puertos cuando realice su siguiente pedido.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Herramienta FingerTite
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (equipo) Dispositivo SilFlow de 3 puertos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.