Learn More
GARS Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Clone: 2H9D3, Proteintech
Código de producto. p-7227458 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17761449 20 μL 20 microlitros
17751449 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17761449
Marca: Proteintech CL5946789320UL
Mouse Monoclonal Antibody
GARS Monoclonal antibody specifically detects GARS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno GARS
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2H9D3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC018897
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2617
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a