missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GARP Mouse anti-Human, BV480, Clone: 7B11 (also known as CMSSC-7B11), BD OptiBuild™

Código de producto. 15920790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15920790 50 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15920790 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 746717

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GARP Monoclonal antibody specifically detects GARP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GARP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 7B11 (also known as CMSSC-7B11)
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 480
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.