Learn More
Thermo Scientific™ Medio selectivo para Gardnerella vaginalis
Click to view available options
Descripción:
Medio selectivo para Gardnerella vaginalis
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Aísle e identifique la Gardnerella vaginalis de muestras clínicas utilizando el medio selectivo para Gardnerella vaginalis Thermo Scientific™, un medio selectivo que contiene una base de agar sangre especial diseñada para mejorar el crecimiento de organismos fastidiosos y mantener el equilibrio osmótico.
La Gardnerella vaginalis se encuentra en el tracto genitourinario femenino y es un organismo indicador de vaginosis bacteriana (VB). La VB es un factor de riesgo para el parto prematuro, la corioamnionitis y la endometritis posparto. Las mujeres con fiebre posparto y los neonatos con sepsis pueden infectarse con la Gardnerella vaginalis. En los hombres la Gardnerella vaginalis se ha asociado con infecciones del tracto urinario, prostatitis y uretritis. La Gardnerella vaginalis es un bacilo gramvariable o cocobacilo. La hemólisis beta se observa en los medios humanos o de conejo que contienen sangre, pero no en los agares sangre de oveja.
Los eritrocitos del medio actúan como criterio nutricional y diagnóstico para la producción de hemólisis beta, con Tween 80 añadido para mejorar el tamaño de las zonas hemolíticas. La flora acompañante se ve inhibida por la gentamicina, el ácido nalidíxico y la anfotericina B.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Los eritrocitos del medio actúan como criterio nutricional y diagnóstico para la producción de hemólisis beta, con Tween 80 añadido para mejorar el tamaño de las zonas hemolíticas. La flora acompañante se ve inhibida por la gentamicina, el ácido nalidíxico y la anfotericina B.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo señales, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Medio selectivo para Gardnerella vaginalis |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 15g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |