missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH (Human Specific) Rabbit anti-Human, CoraLite 647, Clone: 2G21, Proteintech

Código de producto. 17731479 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17731479 20 μL 20 microlitros
17619996 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17731479

Marca: Proteintech CL6478057020UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Antibody

GAPDH (Human Specific) antibody apecifically detetects GAPDH (Human Specific) antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot.

Especificaciones

Antígeno GAPDH (Human Specific)
Aplicaciones Western Blot
Clon 2G21
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 647
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC004109
Símbolos de los genes GAPDH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GAPDH (Human Specific) fusion protein Ag0766
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.