missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GAP43 Monoclonal Antibody (3H14)

Código de producto. 17826847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
500 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17826847 500 μL 500 microlitros
17856747 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17826847

Marca: Invitrogen™ MA547321

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GAP43 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC

GAP43 (Neuromodulin) is associated with nerve growth. GAP43 is expressed by developing and regenerating neurons, and to a lesser extent reactive glial cells. It is a major component of the motile growth cones that form the tips of elongating axons. GAP43 also plays a role in axonal and dendritic filopodia induction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAP43
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3H14
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide
génica GAP43
N.º de referencia del gen P06837, P07936, P17677
Alias de gen Axonal membrane protein GAP-43; B-50; Basp2; brain abundant, membrane attached signal protein 2; calmodulin-binding protein P-57; Gap43; GAP-43; growth accentuating protein 43; growth associated protein 43; growth-associated protein 43; MGC156666; nerve growth-related peptide GAP43; neural phosphoprotein B-50; Neuromodulin; neuron growth-associated protein 43; neuron protein F1; PP46; Protein F1
Símbolos de los genes GAP43
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length Human GAP43.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14432, 2596, 29423
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.