missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GANT 61, MedChemExpress

Código de producto. 16482047
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482047

Marca: Medchem Express HY13901

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GANT 61 is an inhibitor of Gli1 and Gli2 targeting the Hedgehog/GLI pathway.

GANT 61 is an inhibitor of Gli1 and Gli2 targeting the Hedgehog/GLI pathway.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GANT 61
Forma física Solid
CAS 500579-04-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H35N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NSC 136476
Información de solubilidad Ethanol : 66.67 mg/mL (155.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (58.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1CN2C(C3=CC=NC=C3)N(CC4=CC=CC=C4N(C)C)CCC2
Peso molecular (g/mol) 429.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.6
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado