missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ganglioside GM2 Chimeric Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (L55-81)

Código de producto. 17990991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17990991 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17990991 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA548069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: L55-81 binds specifically to GM2 ganglioside; this antibody shows no reactivity towards GM1, GM3, GD2 or normal tissues- the L55-81 epitope contains both a GalNAc and sialic acid bound to lactose. Ganglioside GM2 (GalNAcBeta1-4(NeuNAcalpha2-3)GalBeta1-4GlcBeta-1ceramide) is a glycosphingolipid present on the cell surface and a major tumor-differentiation antigen in human melanoma and hepatoma.

Ganglioside GM2 is a glycosphingolipid found in the plasma membrane of cells, particularly in the nervous system. It is composed of a ceramide lipid tail and a complex carbohydrate head group that contains sialic acid residues. The function of Ganglioside GM2 is not fully understood, but it is believed to play a role in cell signaling and communication, as well as in the formation and maintenance of the myelin sheath that surrounds nerve cells. Mutations in the genes responsible for the synthesis or degradation of Ganglioside GM2 can result in various neurological disorders, including Tay-Sachs disease and Sandhoff disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ganglioside GM2 Chimeric
Aplicaciones ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon L55-81
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
génica ALB
N.º de referencia del gen P02769
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno L55-81 was prepared by isolating EBV-immortalized peripheral blood B lymphocytes from a human donor with melanoma.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 280717
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.