missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ganetespib, MedChemExpress

Código de producto. 16438957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438957 5 mg 5 miligramos
16496666 100 mg 100 miligramos
16492477 50 mg 50 miligramos
16491166 200 mg 200 miligramos
16456368 10 mg 10 miligramos
16411766 500 mg 500 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438957

Marca: Medchem Express HY15205

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ganetespib (STA-9090) is a heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor which exhibits potent cytotoxicity in a wide variety of hematological and solid tumor cell lines. Ganetespib has antiangiogenic effects in colorectal cancer mediated through inhibition of HIF-1α and STAT3.

Ganetespib (STA-9090) is a heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor which exhibits potent cytotoxicity in a wide variety of hematological and solid tumor cell lines. Ganetespib has antiangiogenic effects in colorectal cancer mediated through inhibition of HIF-1α and STAT3.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ganetespib
CAS 888216-25-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo STA-9090
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (87.82 mM)
SMILES CN1C2=CC=C(N3C(NN=C3C4=CC(C(C)C)=C(O)C=C4O)=O)C=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 364.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.4
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.