missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GANAB Polyclonal Antibody

Código de producto. 16597361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16597361 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16597361

Marca: Invitrogen™ PA589484

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: U-87MG, Raji, HepG2, HeLa, Mouse brain, Mouse liver, Rat brain; Cellular Location: Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, Melanosome.

This gene encodes the alpha subunit of glucosidase II and a member of the glycosyl hydrolase 31 family of proteins. The heterodimeric enzyme glucosidase II plays a role in protein folding and quality control by cleaving glucose residues from immature glycoproteins in the endoplasmic reticulum. Expression of the encoded protein is elevated in lung tumor tissue and in response to UV irradiation. Mutations in this gene cause autosomal-dominant polycystic kidney and liver disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GANAB
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.44 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica Ganab
N.º de referencia del gen Q14697, Q8BHN3
Alias de gen alpha glucosidase 2 alpha neutral subunit; alpha-glucosidase 2; AU042638; carbohydrate processing enzyme of the endoplasmic reticulum; G2an; GANAB; GIIA; glucosidase II alpha subunit; glucosidase II alpha-subunit; glucosidase II subunit alpha; glucosidase, alpha; neutral AB; GLUII; KIAA0088; mKIAA0088; neutral AB; neutral alpha-glucosidase AB
Símbolos de los genes Ganab
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14376, 23193, 293721
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.