Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Gloves
Código de producto. p-7250196 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17853622 6.5 50 pares
17883572 8 50 pares
17863752 8,5 50 pares
17893572 9 50 pares
17863832 7 50 pares
17893732 5,5 50 pares
17803742 7,5 50 pares
7 options
Código de producto. 17853622
Marca: Ansell 340056065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Polyisoprene, skin-friendly surgical gloves with a soft glove formulation, delivering extra comfort during long, sustained or high risk procedures.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene gloves featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Smooth with micro-textured finish for exceptional instrument handling and grip
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 9.06 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 ±0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6.5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8.27 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.21 ±0.02 mm
Modelo GAMMEX-340056
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm