Learn More
Ansell™ Guantes quirúrgicos de látex sin polvo Gammex™ PF
Código de producto. 13157943
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7,5
9,0
Cantidad:
40 por caja, 6 cajas por paquete
50 pares/caja
Tamaño de la unidad:
50 pares
paquete de 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Cantidad unitSize
13157943 9,0 40 por caja, 6 cajas por paquete paquete de 40
17131985 7,5 50 pares/caja 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13157943 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor AJ330048080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provides an optimal combination of safety, based on Ansell's powder-free technology, with paralleled levels of comfort and ease-of-use. Ansell Edmont™ Gammex™ PF Powder-Free Latex Surgical Gloves have a very high tear resistance, with a favorable strength-to-thickness ratio for optimal barrier protection.
  • La superficie exterior microrrugosa proporciona un agarre seguro tanto en superficies húmedas como en entornos secos
  • El revestimiento interior sintético reduce el posible contacto con los alérgenos del látex
  • Resistentes a los desinfectantes de manos a base de alcohol y a la penetración de virus
  • Proporcionan elasticidad, sensibilidad y comodidad, además de un ajuste natural que ayuda a evitar la fatiga de las manos
Especificaciones
Desechables
Hand Ambidiestro
Latex Free No
Material Látex
En polvo sin polvo
Tamaño 9,0
Estilo de puño de los guantes Recto
Cantidad 40 por caja, 6 cajas por paquete
Resistente a Roturas, desinfectantes de manos a base de alcohol y penetración de virus