Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos de neopreno GAMMEX™
Código de producto. p-7228436 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17714959 5,5 200 pares
17724959 6 200 pares
17734959 6.5 200 pares
17744959 7 200 pares
17754959 7,5 200 pares
17764959 8 200 pares
17774959 8,5 200 pares
17784959 9 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17714959 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340007055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos sin acelerador de neopreno y químicos que ofrecen una combinación insuperable de sensibilidad y durabilidad.
  • Sin látex y 100 % sin acelerador químico
  • Con tecnología SENSOPRENE™ para ofrecer un guante más delgado y robusto para mayor comodidad y durabilidad
  • Hasta un 30 % de media más delgado que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar Ansell
  • Suave con un acabado microtexturizado para manipular y agarrar los instrumentos de forma segura
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
AQL 0,65
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril