Descripción
- ASTM D3577 certified
- Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
- Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
- DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 8.66 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 ±0.02 mm |
| Mostrar más |