missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma Tubulin Polyclonal Antibody, Cyanine3, Invitrogen™

Código de producto. 11575703
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 UL
Código de producto. Cantidad unitSize
11575703 100 μL 100 UL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11575703

Marca: Invitrogen PA128043

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: chicken fibroblasts, HeLa.

This gene encodes a protein that interacts with thyroid hormone receptors, also known as hormone-dependent transcription factors. The gene product interacts specifically with the ligand binding domain. This gene is one of several that may play a role in early-stage non-small cell lung cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gamma Tubulin
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.4 mg/mL
Conjugado Cyanine3
Formulación 0.01M PBS with 1% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
génica TUBG1
N.º de referencia del gen P23258, Q9NRH3
Alias de gen 1500010O08Rik; AI451582; AI503389; AI504772; CDCBM4; centrosome marker; gamma tubulin; gamma-1-tubulin; Gamma-2-tubulin; gamma-tubulin; gamma-tubulin complex component 1; GCP-1; similar to tubulin, gamma 1; Tubg; TUBG1; tubg1.L; TUBG2; TUBGCP1; Tubgl; tubulin gamma 1; tubulin gamma 1 L homeolog; tubulin gamma 2; Tubulin gamma-1 chain; Tubulin gamma-2 chain; tubulin, gamma 1; tubulin, gamma 2; tubulin, gamma polypeptide; Unknown (protein for MGC:133882); XELAEV_18002398mg; xgam; zgc:55894
Símbolos de los genes TUBG1, Tubg2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide EEFATEGTDRKDVFFY-K conjugated to KLH, corresponding to amino acids 38-53 of Human gamma Tubulin.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27175, 420025, 7283
Especies diana Chicken, Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.