Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación gamma
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Incluye:
Ángulo de 15°
Ángulo de 45°
Ángulo fijo pequeño de 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gamma - Gran ángulo fijo de 45° - Base curva de 35 x 60 cm
- Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
- Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
- Proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras, especialmente cuando el usuario está sentado.
- Disponible en dos tamaños, con una base plana para proporcionar protección de superficies o una base curva que se ajusta cómodamente sobre bandejas de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Ángulo de 45° |
| Tipo de producto | Protector de radiación gamma |