Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación gamma
Código de producto. 12337177 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Ángulo de 15°
Ángulo de 45°
Ángulo fijo pequeño de 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
12337177 Ángulo fijo pequeño de 45° cada uno
12357187 Ángulo de 15° cada uno
12337187 Ángulo de 45° cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12337177
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los protectores de radiación gamma en ángulo fijo de 15 grados y una base curva de diversas dimensiones son perfectos para la protección contra la radiación gamma.
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
  • Proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras, especialmente cuando el usuario está sentado.
  • Disponible en dos tamaños, con una base plana para proporcionar protección de superficies o una base curva que se ajusta cómodamente sobre bandejas de seguridad
Especificaciones
Incluye Ángulo fijo pequeño de 45°
Tipo de producto Protector de radiación gamma