Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de basura irradiada con radiación gamma
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7203252 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
55 x 36 in
N.° por paquete:
1 unidad
10 paq.
2 paq.
5 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) N.° por paquete unitSize
17708477 55 x 36 in 1 unidad paquete de 100
17718477 55 x 36 in 10 paq. paquete de 10
17728477 55 x 36 in 2 paq. paquete de 50
17738477 55 x 36 in 5 paq. paquete de 20
4 options
Código de producto. 17708477
Marca: Keystone Cleanroom Products S3655CP1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas de basura preesterilizadas para salas limpias farmacéuticas. Simplifique la eliminación de residuos de su sala limpia aséptica sin introducir fuentes externas de contaminación microbiana.
  • Envasados en una sala limpia ISO6
  • Polietileno transparente de 2 mil
  • Cada paquete incluye un número de lote para la trazabilidad
  • Certificados de conformidad y radiación suministrados con el envío
  • Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 15 gal.
Capacidad (métrico) 56,9 L
Certificaciones/conformidad COC, certificado de radiación
Tipo de tapón Ninguno
Color Transparente
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Para utilizar con (equipo) Papelera
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0.05 mm
N.° por paquete 1 unidad
Método de esterilización Irradiado con radiación gamma
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 55 x 36 in
Longitud (imperial) 55 in
Longitud (métrico) 139,7 cm
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 91,4 cm
Tipo de producto Cleanroom Bags