Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de basura irradiada con radiación gamma
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Envasados en una sala limpia ISO6
- Polietileno transparente de 2 mil
- Cada paquete incluye un número de lote para la trazabilidad
- Certificados de conformidad y radiación suministrados con el envío
- Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC, certificado de radiación |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
| Para utilizar con (equipo) | Papelera |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° por paquete | 5 paq. |
| Mostrar más |