Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de mantenimiento de esterilidad de sellado automático irradiada con rayos gamma
BIOPHARMA
Código de producto. 17716889 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
Incluye:
1 Paq.
Paquetes de 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Incluye unitSize
17716889 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in) 1 Paq. paquete de 500
17890774 30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in) 1 Paq. paquete de 500
17726889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) 1 Paq. paquete de 500
17746889 50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in) 1 Paq. paquete de 500
17880774 56 x 40,6 cm (16 x 22 in) 1 Paq. paquete de 250
17756889 76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in) 1 Paq. paquete de 250
17808963 76,2 x 61 cm (24 x 30 in) 1 Paq. paquete de 250
17766889 94 x 63,5 cm (25 x 37 in) 1 Paq. paquete de 250
17736889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) Paquetes de 5 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17716889 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 3310ST
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
  • Práctica versión de sellado automático que elimina la necesidad de un sellador térmico
  • Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
  • Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
  • Sometida a radiación gamma
  • Lote controlado
  • Listo para su uso
  • Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
  • Minimiza los riesgos de contaminación
  • Simplifica el cumplimiento de los SOP
  • Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC, certificado de radiación
Tipo de tapón Sellado automático
Color Transparente
Desechables Single-use
Incluye 1 Paq.
Material Poliolefina
Esterilidad Sterile
Sin látex Yes
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
Longitud (imperial) 10 in.
Anchura (imperial) 6 in.
Tipo de producto Cover
Capacidad (métrico) 1,48 L
Longitud (métrico) 25.4 cm
Anchura (métrico) 15.2 cm
Grosor (métrico) 76,2 μm