Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de mantenimiento de esterilidad de sellado automático irradiada con rayos gamma
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Práctica versión de sellado automático que elimina la necesidad de un sellador térmico
- Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
- Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
- Sometida a radiación gamma
- Lote controlado
- Listo para su uso
- Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
- Minimiza los riesgos de contaminación
- Simplifica el cumplimiento de los SOP
- Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificate of Conformance (COC), Certificate of Irradiation |
| Tipo de tapón | Self-adhesive |
| Color | Clear |
| Incluye | 25 Pk. |
| Material | Poliolefina |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 25 Pk. |
| Grosor (imperial) | 3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 30 in |
| Mostrar más |