Learn More
Keystone Cleanroom Products Sharpie de punta ultrafina retractable sometido a radiación gamma
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
- Sometida a radiación gamma
- Lote controlado
- Listo para su uso
- Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
- Minimiza los riesgos de contaminación
- Simplifica el cumplimiento de los SOP
- Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Ultrafine |
| Tipo de producto | Cleanroom Marker |
| Color | Negro |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | Estéril |
| Material | Plástico |
| Desechables | Sí |
| Certificaciones/conformidad | COC, certificado de radiación |
| Incluye | Retractable |
| N.º por caja | 250/Cs. |
| Mostrar más |