Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de mantenimiento de esterilidad termosellada irradiada con rayos gamma
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
- Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
- Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
- Sometida a radiación gamma
- Lote controlado
- Listo para su uso
- Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
- Minimiza los riesgos de contaminación
- Simplifica el cumplimiento de los SOP
- Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2,48 L |
| Certificaciones/conformidad | COC, certificado de radiación |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Material | Poliolefina |
| Esterilidad | Sterile |
| Grosor (métrico) | 76,2 μm |
| Sin látex | Yes |
| Mostrar más |