Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de mantenimiento de esterilidad termosellada irradiada con rayos gamma
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
- Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
- Sometida a radiación gamma
- Lote controlado
- Listo para su uso
- Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
- Minimiza los riesgos de contaminación
- Simplifica el cumplimiento de los SOP
- Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 20,4 L |
| Certificaciones/conformidad | COC, certificado de radiación |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Material | Poliolefina |
| Esterilidad | Sterile |
| Grosor (métrico) | 76,2 μm |
| Sin látex | Yes |
| Mostrar más |