missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma-DGG, MedChemExpress

Código de producto. 16414456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16414456 100 mg 100 miligramos
16475897 5 mg 5 miligramos
16449716 50 mg 50 miligramos
16433168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16414456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100785

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.

gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material gamma-DGG
Forma física Solid
CAS 6729-55-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H12N2O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo γDGG γ-D-Glutamylglycine
Información de solubilidad H2O : ≥ 150 mg/mL (734.65 mM)
SMILES OC(CNC(CC[C@@H](N)C(O)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 204.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97.17%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.