Learn More
Hidrato de gamma-ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045591
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 11347666
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11271.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91464-90-3
Fórmula molecular C48H80O40
Peso molecular (g/mol) 1297.13
Número MDL MFCD00149574
Clave InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Cyclodextrin hydrate
Punto de fusión ∽267°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Beilstein 5725162
Índice Merck 14,2718
Rotación óptica +177° (c=1 in Water) on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 1297.15 (Anhydrous)