missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gamma Catenin Antibody (CTNG/2155R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08485CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
gamma Catenin Monoclonal antibody specifically detects gamma Catenin in Bovine,Canine,Chicken,Feline,Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| gamma Catenin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| catenin (cadherin-associated protein), gamma (80kD), catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa, Catenin gamma, Desmoplakin III, Desmoplakin-3, DP3CTNNG, DPIII, gamma-catenin, junction plakoglobin, PDGBARVD12, PKGB | |
| Recombinant, human full-length gamma Catenin protein (Uniprot: P14923) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific | |
| 3728 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CTNG/2155R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Bovine, Canine, Chicken, Feline, Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido