missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gamma Catenin Antibody ([11E4), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-54528PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
gamma Catenin Monoclonal antibody specifically detects gamma Catenin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
| gamma Catenin | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| catenin (cadherin-associated protein), gamma (80kD), catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa, Catenin gamma, Desmoplakin III, Desmoplakin-3, DP3CTNNG, DPIII, gamma-catenin, junction plakoglobin, PDGBARVD12, PKGB | |
| Recombinant full length human plakoglobin, fused to maltose binding protein (Uniprot: P14923) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3728 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF | |
| [11E4] | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido