Learn More
Gamithromycin, MedChemExpress
Código de producto. 16480126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16480126 2 mg 2 miligramos
16485146 100 mg 100 miligramos
16484188 10 mg 10 miligramos
16470537 50 mg 50 miligramos
16466907 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16480126
Marca: Medchem Express HY108365
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.
Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gamithromycin
Forma física Solid
CAS 145435-72-9
Color Blanco
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H76N2O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ML-1709460
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)CN(CCC)[C@H](C)C[C@]2(O)C)CC)=O)C)O[C@@]3([H])C[C@](C)([C@@H](O)[C@H](C)O3)OC)C
Peso molecular (g/mol) 777.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 777.04
Porcentaje de pureza 98.0%