missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gamithromycin, MedChemExpress

Código de producto. 16466907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16466907 5 mg 5 miligramos
16485146 100 mg 100 miligramos
16484188 10 mg 10 miligramos
16480126 2 mg 2 miligramos
16470537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16466907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108365

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.

Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gamithromycin
Forma física Solid
CAS 145435-72-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H76N2O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ML-1709460
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)CN(CCC)[C@H](C)C[C@]2(O)C)CC)=O)C)O[C@@]3([H])C[C@](C)([C@@H](O)[C@H](C)O3)OC)C
Peso molecular (g/mol) 777.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 777.04
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.