Learn More
Karl Hecht™ Cepillos para tubos de ensayo Assistent™
Description
- Con extremo de algodón
- Disponible para una gama de tubos de diferentes longitudes y diámetros
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cepillo para tubos de ensayo |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tubos de 10 a 12 mm de diámetro |
| Incluye | Extremo de algodón |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Material | Alambre galvanizado |
| Cantidad | 1 unidad |