Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Tripod
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero galvanizado |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Trípode |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Peso (métrico) | 290 g |