Learn More
Justrite™ Envases de seguridad para residuos oleosos de acero galvanizado
Código de producto. p-28320
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2 gal
6 gal
10 gal
14 gal
21 gal
Color:
Amarillo
Rojo
Tipo de tapón:
Cubierta de accionamiento manual
Cubierta de pedal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Color Tipo de tapón unitSize
11963589 10 gal Amarillo Cubierta de pedal cada uno
12564607 14 gal Rojo Cubierta de pedal cada uno
12953555 21 gal Rojo Cubierta de pedal cada uno
12933555 10 gal Rojo Cubierta de pedal cada uno
11983639 6 gal Amarillo Cubierta de pedal cada uno
12913555 2 gal Rojo Cubierta de accionamiento manual cada uno
12923555 6 gal Rojo Cubierta de pedal cada uno
7 options
Código de producto. 11963589
Marca: Justrite™ 09301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la eliminación segura de residuos oleosos, paños con disolvente y trapos de limpieza. Los recipientes de seguridad para residuos oleosos de acero galvanizado no se abren más de 60 grados y permanecen cerrados cuando no se utilizan.
El fondo elevado con ventilación promueve la circulación del aire y evita la combustión espontánea.
  • Resistente cuerpo de acero galvanizado sin plomo con estrías reforzadas
  • Etiqueta de seguridad trilingüe
  • El cierre automático se abre fácilmente con pedal
Información de órdenes
También hay disponible un recipiente de seguridad de 23 l (6 gal) con palanca de mano.
Certifications
Con aprobación FM. Todos los recipientes están incluidos en la lista UL (excepto 19-038-295).
Especificaciones
Capacidad (métrico) 38 L
Certificaciones/conformidad FM, UL, OSHA
Tipo de tapón Cubierta de pedal
Diámetro exterior (métrico) 35,4 cm
Diámetro exterior (imperial) 13,9 in
Capacidad (imperial) 10 gal
Color Amarillo
Acabado Revestimiento de polvo
Altura (métrico) 46,7 cm
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Garantía 10 años
Peso (imperial) 12 lb
Peso (métrico) 5,4 kg
Incluye Estrías reforzadas, etiqueta de seguridad trilingüe
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación segura de residuos oleosos, paños con disolvente y trapos de limpieza
Altura (imperial) 18,25 in
Material Acero
Tipo de producto Recipiente de seguridad para residuos oleosos con ventilación en el fondo