Learn More
Justrite™ Envases de seguridad para residuos oleosos de acero galvanizado
Descripción
- La tapa se abre a no más de 60 grados y permanece cerrada cuando no se utiliza, aislando el contenido de fuentes de ignición y limitando el oxígeno para eliminar prácticamente el riesgo de combustión espontánea.
- La construcción de acero duradero con un acabado de revestimiento de polvo proporciona resistencia química
- El fondo elevado con ventilación promueve la circulación del aire y evita la combustión espontánea
- Resistente cuerpo de acero galvanizado sin plomo con estrías reforzadas
- Etiqueta de seguridad trilingüe
- El cierre automático se abre fácilmente con pedal
- Aprobado por FM, UL y TUV
Información de órdenes
También hay disponible un recipiente de seguridad de 23 l (6 gal) con palanca de mano.
Certifications
Con aprobación FM. Todos los recipientes están incluidos en la lista UL (excepto 19-038-295).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7,6 L |
| Certificaciones/conformidad | FM, UL, OSHA |
| Tipo de tapón | Cubierta de accionamiento manual |
| Diámetro exterior (métrico) | 24,4 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 9,6 in |
| Capacidad (imperial) | 2 gal |
| Color | Rojo |
| Acabado | Revestimiento de polvo |
| Altura (métrico) | 23,2 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |