Learn More
Mettler Toledo™ Sensor galvánico
Código de producto. p-4265727 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,00 m
Longitud del cable (imperial):
3,2 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11957841
Marca: Mettler Toledo™ 51340403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sensores resistentes y fáciles de usar. Los sensores galvánicos de indicación Mettler Toledo tienen un sensor de temperatura integrado. El sensor galvánico de oxígeno disuelto ofrece una forma sencilla de medir el OD.
  • Intervalo de medición: De 0 a 200 %, de 0 a 20 mg/l
  • Cable y conexiones: 1,1 m BNC/Cinch
  • Sonda de temperatura: NTC 30 kΩ
  • Para su uso con FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sensor de DO LE621
Longitud del cable (imperial) 3,2 ft
Longitud del cable (métrico) 1,00 m
Tipos de sensores Dissolved Oxygen
Conexiones BNC/Cinch
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Para utilizar con (equipo) FG4
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo Dissolved Oxygen Sensor
Longitud (imperial) 4,72 in
Para utilizar con (aplicación) DO
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 1 to 20 mg/L
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 60°C