Learn More
WTW™ Sensor de oxígeno disuelto galvánico para medidor de conductividad y multiparamétrico WTW
Click to view available options
Modelo:
CellOx 325
StirrOx G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El CellOx™ 325 es un sensor de oxígeno disuelto con compensación de temperatura integrada y supervisión de fugas de membrana, que se puede utilizar tanto en el laboratorio como en el campo. Entre sus características se incluyen un tiempo de respuesta rápido (t9960 < s) y funcionamiento de bajo mantenimiento. Entre sus campos de uso se incluyen aguas superficiales, mediciones en plantas de tratamiento de aguas residuales, direcciones de DBO, pero también aplicaciones industriales y otras. Está relleno con electrolito y alcanza un tiempo de permanencia prolongado de hasta 6 meses. El recipiente de calibración forma parte de la entrega.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor de oxígeno disuelto con autoagitación StirrOx™ G |
| Longitud del cable (métrico) | 20 m |
| Incluye | Solución de limpieza de cables de 20 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad y multiparamétrico |
| Modelo | StirrOx G |