Learn More
Emma Safety Footwear Botas Galus S3 Duo Bond
Descripción
- Unas botas mejores en cuanto a materiales naturales.
- Incluso en esta era de materiales sintéticos de alta tecnología y alto rendimiento, a veces los materiales de la naturaleza siguen siendo los mejores. Por eso, hemos aislado el Galus con piel de oveja de alta calidad. No hay calzado más cálido para usar en las condiciones más frías. Y si la temperatura sube repentinamente a 300 grados en el exterior, es reconfortante saber que la suela exterior de caucho de nitrilo no cederá ni un poco.
- Industrias:
- Industria química
- Construcción y tecnología
- Zapato de seguridad
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria química, construcción y tecnología |
| Material de revestimiento | Piel de oveja |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 40 |
| Características exclusivas | GripForce™ Duo |
| Material de la suela | Caucho de nitrilo |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Mostrar más |