missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GALT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5820), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30089534
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30089534 100 μL 100 microlitros
30089835 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30089534

Marca: Invitrogen™ MA552920

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT) catalyzes the second step of the Leloir pathway of galactose metabolism, namely the conversion of UDP-glucose + galactose-1-phosphate to glucose-1-phosphate + UDP-galactose. The absence of this enzyme results in classic galactosemia in humans and can be fatal in the newborn period if lactose is not removed from the diet. The pathophysiology of galactosemia has not been clearly defined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GALT
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5820
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Galt
N.º de referencia del gen P07902, Q03249
Alias de gen AW553376; Gal-1-P uridylyltransferase; galactose-1-phosphate uridyl transferase; galactose-1-phosphate uridylyltransferase; galactose-1-phosphate uridylyltransferase isoform 1; GALT; IL11RA; interleukin 11 receptor, alpha; UDP-glucose--hexose-1-phosphate uridylyltransferase
Símbolos de los genes Galt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GALT (50-90AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14430, 2592
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.