missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GALNT14 Monoclonal Antibody (2A8)

Descripción
Peptide Sequence: KNGDDRQQWT KTGSHIEHIA SHLCLDTDMF GDGTENGKEI VVNPCESSLM SQHWDMVS.
GALNT14 (EC 2.4.1.41) belongs to a large subfamily of glycosyltransferases residing in the Golgi apparatus. GALNT enzymes catalyze the first step in the O-glycosylation of mammalian proteins by transferring N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc) to peptide substrates.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GALNT14 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2A8 |
| Concentración | 0.2-1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| génica | Galnt14 |
| N.º de referencia del gen | Q96FL9 |
| Alias de gen | 0610033M06Rik; FLJ12691; FLJ13977; GalNac-T10; GalNac-T14; GALNT14; GALNT15; Polypeptide GalNAc transferase 14; polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 14; polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 15; pp-GaNTase 14; protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 14; si:ch211-147c1.1; UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 14; UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase T10; UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 14; UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 14 (GalNAc-T14); UNQ2434/PRO4994 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?