missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GALM Monoclonal Antibody (OTI4F4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17556724 30 μL 30 microlitros
17536724 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17556724 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812300S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GALM Monoclonal antibody specifically detects GALM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno GALM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TTC7A
N.º de referencia del gen Q9ULT0
Alias de gen A530057M15Rik; aldose 1-epimerase; aldose mutarotase; AU015645; AU020959; BLOCK25; epididymis secretory sperm binding protein Li 63p; galactomutarotase; galactose enzyme activator; galactose mutarotase; galactose mutarotase (aldose 1-epimerase); GALM; GLAT; HEL-S-63p; IBD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-450 of human TTC7A produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57217
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.