missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GALM Monoclonal Antibody (OTI4F4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17536724
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17536724 100 μL 100 microlitros
17556724 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17536724 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812300

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes an enzyme that catalyzes the epimerization of hexose sugars such as glucose and galactose. The encoded protein is expressed in the cytoplasm and has a preference for galactose. The encoded protein may be required for normal galactose metabolism by maintaining the equilibrium of alpha and beta anomers of galactose.

Especificaciones

Antígeno GALM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GALM
N.º de referencia del gen Q96C23
Alias de gen BLOCK25, GLAT, HEL-S-63p, IBD1
Símbolos de los genes GALM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human GALM produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 130589
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.