Learn More
Galocianina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2369402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236200 10 g Frasco de vidrio 10 g
10437370 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10236200
Marca: Thermo Scientific Acros 154430100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1562-85-2 | C15H13ClN2O5 | 336.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1562-85-2
Fórmula molecular C15H13ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 336.72
Número MDL MFCD00011926
Clave InChI AQSOTOUQTVJNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallocyanine, gallocyanin, solid violet, 1-carboxy-7-dimethylamino-3,4-dihydroxyphenoxazin-5-ium chloride, gallocyanine bs, gallocyanine dh, fast violet, anthracene blue swgg, alizarine navy blue at, brilliant chrome blue p
PubChem CID 73801
Nombre IUPAC ácido 7-(dimetilamino)-4-hidroxi-3-oxofenoxazin-10-io-1-carboxílico; cloruro
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)O.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallocyanine
Color De negro a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 27, 438
Índice Merck 15, 4385
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.72
Forma física Polvo cristalino fino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallocyanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.