missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Gallocatechin gallate, MedChemExpress

Código de producto. 16451428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451428 5 mg 5 miligramos
16469008 10 mg 10 miligramos
16453876 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451428

Marca: Medchem Express HYN0522

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (-)-Gallocatechin gallate is the polyphenol isolated from tea, with cancer-preventive activities.

(-)-Gallocatechin gallate is the polyphenol isolated from tea, with cancer-preventive activities.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (-)-Gallocatechin gallate
CAS 4233-96-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18O11
Cantidad 5 mg
Sinónimo (-)-Gallocatechol gallate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.16 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 458.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.37
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.